Merck
94579
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl cyanide
technical, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Phenylsulfonyl cyanide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
167.19
Beilstein:
2046645
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.531
densidad
1.274 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
O=S(=O)(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clave InChI
VKEVYOIDTOPARM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)