94532
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
puriss., ≥99.5% (T)
Sinónimos:
4-Piperidone ethylene acetal hydrochloride
About This Item
grado
puriss.
Ensayo
≥99.5% (T)
Formulario
crystals
mp
193-197 °C
193-198 °C
cadena SMILES
Cl[H].C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7;/h8H,1-6H2;1H
Clave InChI
VXBPZOLCIITMPB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)