Merck
94060
Sigma-Aldrich
Chloroacetic anhydride
technical, ≥90% (T)
Sinónimos:
Monochloroacetic acid anhydride
About This Item
Fórmula lineal:
(ClCH2CO)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
170.98
Beilstein:
774533
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
<0.75 mmHg ( 20 °C)
grado
technical
Análisis
≥90% (T)
color
brown
bp
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
mp
48-60 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCC(=O)OC(=O)CCl
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
Clave InChI
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
143 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)