938246
Sílice
monodisperse, pore size (non-porous), 30 μm
Sinónimos:
Dióxido de silicio
About This Item
Nivel de calidad
formulario
powder
tamaño de partícula
30 μm
tamaño de poro
(non-porous)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable