Merck
93786
Sigma-Aldrich
(R)-2-Aminooctane
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
(R)-2-Octylamine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH(NH2)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
129.24
Beilstein:
1719320
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98.0% (GC)
formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
cadena SMILES
CCCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter