Merck
936103
Sigma-Aldrich
tBuXPhos Pd G6 Br
Sinónimos:
tBuXphos OAC precatalyst Br
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H55BrNO2PPd
Peso molecular:
823.19
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.21
formulario
powder
Nivel de calidad
cadena SMILES
Br[Pd-](C1=CC=C(NC(OC2=CC=CC=C2)=O)C=C1)[P+](C(C=CC=C3)=C3C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C4)=C4C(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Aplicación
tBuXPhos Pd G6 Br is an oxadative addition complex (OAC) of tBuXPhos for use in bioconjugation. The OAC can be used to arylate cysteine followed by subsequent protein-peptide cross-linking.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable