935743
Cobalt(II) chloride hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
presión de vapor
40 mmHg ( 0 °C)
Nivel de calidad
tpo
(High purity salts)
Análisis
≥99-101% Co basis (EDTA titration)
≥99.99% trace metals basis
formulario
powder, crystals or granules
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
Red to Very Dark Red to Very Dark Purple and Very Dark Red-Brown
solubilidad
water: very soluble(lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable