935522
Palladium(II) sulfate dihydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Palladium monosulfate dihydrate, Palladium salt dihydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥99.9% trace metals basis
43.2-46.0% Pd basis (gravimetric)
formulario
powder or crystals (or Chunk(s))
impurezas
≤1000 ppm (trace metals analysis)
color
dark red to brown
pH
1-9
solubilidad
water: soluble
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable