933988
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
≥99.5%, anhydrous, acid <=100 ppm, battery grade
Sinónimos:
1,1,2,2-tetrafluoro-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethane, HFE-347, TFTFE
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
Análisis
≥99.5%
formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤100 ppm acid (HF)
≤250 ppm H2O
non-volatile residue (NVR)
≤10 ppm
bp
56 °C
mp
-91 °C (lit.)
densidad
1.49 g/mL
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable