933759
Silicon
nanoparticles, 10 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis, battery grade
Sinónimos:
SiNPs, Silicon nanopowder
About This Item
Productos recomendados
grado
battery grade
Nivel de calidad
Análisis
≥99% trace metals basis
formulario
powder
composición
Si
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tam. prom. pieza
10 nm
tamaño de partícula
10 nm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
densidad
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
densidad aparente
0.03 g/cm3
aplicaciones
battery manufacturing
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Características y beneficios
- Lowest Particle Size
- High Surface Area
- Consistent Quality
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable