93005
Trityl chloride, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.7 mmol/g loading
Sinónimos:
Chlorotriphenylmethane, polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, α-chlorobenzhydrylated, Triphenylchloromethane, polymer-bound, Triphenylmethyl chloride
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Extensión del etiquetado
~1.7 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?