Merck
92750
Sigma-Aldrich
Dimethyl trimethylsilylmethylphosphonate
≥97.0%
Sinónimos:
[(Trimethylsilyl)methyl]-phosphonic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiCH2P(O)(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.26
Beilstein:
2412153
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97.0%
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
111-114 °C/21.5 mmHg (lit.)
densidad
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COP(=O)(C[Si](C)(C)C)OC
InChI
1S/C6H17O3PSi/c1-8-10(7,9-2)6-11(3,4)5/h6H2,1-5H3
Clave InChI
QBHFBIHXALNDCB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Synthesis of phosphonato-phosphine palladacycles
  • Studying the synthetic applications of phosphoryl-stabilized anions
  • Peterson olefination reactions
  • Dilithiation and transmetalation
Otras notas
Reagent for the preparation of olefinic sugar phosphonates; For the direct methylenation of carbonyl compounds
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A. Sekiguchi et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1385-1385 (1978)
H. Paulsen et al.
Chemische Berichte, 108, 1732-1732 (1975)