926116
(R,R)-Ts-DENEB™
Sinónimos:
stereoisomer of Chloro[4-methyl-N-[(1R,2R)-2-[(S)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]benzenesulfonamidato-κN]ruthenium
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
[Ru+2].[S](=O)(=O)([N-][C@@H]([C@H](NCCOCc4ccc(cc4)C)c3ccccc3)c2ccccc2)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
Clave InChI
INKUCOHLIHBSDN-ZAMYOOMVSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Información legal
For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)