Merck
921890
Sigma-Aldrich
1-Cyano-13C-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC7H10BF4N3
Peso molecular:
235.98
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Análisis
≥90% (CP)
cambio de masa
M+1
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable