919322
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 600 nm, 1 mg/mL in water
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1 mg/mL in water
fluorescencia
FWHM 23-28 nm
λem 600 nm
, quantum yield ≥50%
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Precaución
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.