918946
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(D,L lactide)
PEG average Mn 5000, PDLLA average Mn 20000
Sinónimos:
Biodegradable, Block copolymer, Drug delivery, PEG-PLA, PLLA, mPEG-PLA, mPEG-PLLA
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder or chunks
Nivel de calidad
mol peso
PDLA average Mn 20,000 (by NMR)
PDLLA average Mn 20000
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
PEG average Mn 5000
color
white to beige
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3