917834
PhotoCol™-RUT, methacrylated collagen bioink kit, with ruthenium
Sinónimos:
3D Bioprinting, Bioink, Collagen
About This Item
Productos recomendados
descripción
Methacrylated collagen:
Degree of methacrylation ≥ 20%
Product components :
Methacrylated collagen (100 mg)
20 mM acetic acid (50 mL)
Neutralization solution (10 mL)
Ruthenium (100 mg)
Sodium persulfate photoinitiator (500 mg)
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; sterile-filtered
impurezas
≤10 EU/mL Endotoxin
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2