91652
Triethylphosphine solution
technical, ~70% in isopropanol
Sinónimos:
PEt3, Triethylphosphorous solution
About This Item
grado
technical
concentración
~70% in isopropanol
índice de refracción
n20/D 1.430
cadena SMILES
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes
- Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates
- Silaboration of enynes
- Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles
- Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl
- Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
19 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)