Merck
915947
N-Acetyl-α-D-glucosamine-13C6, 15N 1-phosphate, disodium salt
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6C2H1415NNa2O9P
Peso molecular:
352.10
Código UNSPSC:
12142200
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Análisis
≥95% (CP)
formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+7
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=P(O[13C@H]1[13C@@H]([15NH]C(C)=O)[13C@H](O)[13CH](O)[13C@@H]([13CH2]O)O1)(O[Na])O[Na]
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3