914673
Titania nanoparticles
dispersion, 10 wt. % in ethanol, 150 nm particle size
Sinónimos:
TiO2 nanoparticles, TiOxide
About This Item
Productos recomendados
formulario
dispersion
nanoparticles
Nivel de calidad
concentración
10 wt. % in ethanol
tamaño de partícula
150 nm
InChI
1S/2O.Ti
Clave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
58.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14.5 °C
Artículos
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.