913111
Hexane-1,6-diammonium bromide
Sinónimos:
1,6-Hexanediamine, Dihydrobromide (8CI,9CI) 1,6-Hexanediammonium dibromide, Greatcell Solar®, Hexamethylenediamine dihydrobromide, NHEXDAB
About This Item
Productos recomendados
descripción
Identity by (1H NMR)
Nivel de calidad
formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white
categoría alternativa más sostenible
InChI
1S/C6H16N2.2BrH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
Clave InChI
XSYPBULLQGGYPJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable