912824
Butane-1,4-diammonium iodide
Sinónimos:
1,4-Butanediamine dihydriodide, 1,4-Butanediamine dihydroiodide, 1,4-Diaminobutane dihydriodide, Butane-1,4-diaminium iodide, Butane-1,4-diamino dihydriodide, Greatcell Solar®, NBUDAI
Información legal
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable