912492
Silica dioxide- sorbent nanofiber
Sinónimos:
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
About This Item
Productos recomendados
Formulario
nanofiber
Nivel de calidad
fibra diám.
800-1200 nm , structure: amorphous
Length: continuous fibers
superficie
600-900 m2/g
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.