Merck
910120
Butyronitrile-13C4,15N
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CH313CH213CH213C15N
Peso molecular:
74.07
Código UNSPSC:
12352116
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+5
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - (in analogy to similar products)
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - (in analogy to similar products)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)