908320
2-Methylglutaric-4,5-13C2 acid solution
1 mg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (CP)
formulario
solution
concentración
1 mg/mL in methanol
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[13C]([13CH2]CC(C)C(O)=O)=O
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)