Merck
907146
Sigma-Aldrich
Styrene
contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer, ≥99%
Sinónimos:
Phenylethylene, Vinylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
104.15
Beilstein:
1071236
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
densidad de vapor
3.6 (vs air)
presión de vapor
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
Análisis
≥99% (GC)
≥99%
formulario
liquid
temp. de autoignición
914 °F
contiene
4-tert-butylcatechol as stabilizer
Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer
lim. expl.
6.1 %
color
colorless
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
densidad
0.906 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Clave InChI
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ultra high purity styrene monomer.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
hearing organs, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C