904740
Amine-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
PEG average Mn 5,000, PCL average Mn 5,000
Sinónimos:
Amine PEG-PCL diblock copolymer, Carboxylic acid-PEG-PCL, PEG-b-PCL, PEG-PCL
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder or solid
mol peso
PCL average Mn 5,000
PEG average Mn 5,000
color
white to off-white
PDI
≤1.3 (by GPC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.