904619
DMT-2′O-TBDMS-rU-3-15N phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinónimos:
5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-uridine-3-15N, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (CP)
formulario
powder
técnicas
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C([15NH]C(C=C5)=O)=O
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable