Merck
904244
Sigma-Aldrich
Glycochenodeoxycholic-2,2,3,4,4,6,6,7,8-d9 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26D9H34NO5
Peso molecular:
458.68
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Análisis
≥97% (CP)
formulario
solution
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+9
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@](C1([2H])[2H])([2H])C(C2[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(NCC(O)=O)=O)CC2)(C)CC3)([2H])C3[C@]4(C)[C@@]1([H])C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C([2H])([2H])C4
Categorías relacionadas
Envase
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C