901602
Pivalic acid solution
1 M in dichloromethane
Sinónimos:
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
About This Item
Productos recomendados
descripción
fp: >135 deg °C
formulario
liquid
concentración
1 M in dichloromethane
índice de refracción
n/D 1.4204
densidad
1.260 g/mL
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
Clave InChI
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable