901424
10-Hydroxy-trans-2-decenoic acid-1,2,3,10-13C4
≥99 atom % D, ≥97% (CP)
Sinónimos:
10-HDA-1,2,3,10-13C4, Royal jelly acid-1,2,3,10-13C4
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % D
Análisis
≥97% (CP)
formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cadena SMILES
O[13C](/[13CH]=[13CH]/CCCCCC[13CH2]O)=O
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable