901144
nPDI
Sinónimos:
Hexyl N-annulated perylene diimide
About This Item
Productos recomendados
descripción
Band gap: 2.1 eV
Formulario
powder
solubilidad
chloroform: soluble
Energía orbital
HOMO -5.8 eV
LUMO -3.7 eV
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.