901089
Silver nanoparticles ink for spray printing
Sinónimos:
Ag ink, Conductive ink, Smart’Ink S-CS11101 conductive ink
About This Item
Productos recomendados
descripción
Resistivity: 2 mΩ/sq, per 25 μm (coated on PET arcophane AO STS 100 μm using normandy coating, thermal curing at 150 °C for 30 min)
formulario
liquid
color
dark brown to blue
tensión superficial
27 mN/m±4 mN/m
viscosidad
<5 mPa.s(20 °C)
capacidad
20±1 % loading (Nanoparticles loading)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Smart′Ink S-CS11101 conductive ink shows great performance on spray printer.
Características y beneficios
- Very high electrical conductivity.
- Low curing temperature for printing on flexible substrates.
- Non CMR ink.
- Unchanged conductivity on bending.
- Good adhesion on various flexible substrates (PET, Kapton,® …).
Nota de preparación
- Smart′Ink S-CS01130 Conductive Ink is warmed to room temperature (about 10 minutes) and left for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
- Filtration on a 0.45 μm PTFE filter syringe.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
86.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
30 °C