Merck
900931
Sigma-Aldrich
3-Azidopropionic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
115.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
disponibilidad
available only in USA
índice de refracción
n/D 1.467
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
densidad
1.2356 g/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C3H5N3O2/c4-6-5-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8)
Clave InChI
YIPVUXAMZQBALD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Azidopropionic acid is an azido-containing building block that can be reacted with primary amine groups in the presence of activators (e.g. EDC, or DCC), forming a stable amide bond. The terminal azide group allows conjugation with compounds containing alkyne groups through a copper(I)-catalyzed cycloaddition reaction, also known as click chemistry. 3-Azidopropionic acid is useful for crosslinking, synthesis of chemical probes, and other bioconjugation strategies.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)