900796
L-Threonine-13C,d2,15N (2,3-d2, 3-methyl-13C)
≥95 atom % 13C, ≥95 atom % 15N, ≥95 atom % D, ≥95% (CP), optical purity≥90% (at α-carbon)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥95 atom % 13C
≥95 atom % 15N
≥95 atom % D
Análisis
≥95% (CP)
formulario
solid
pureza óptica
≥90% (at α-carbon)
técnicas
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
cambio de masa
M+4
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable