900760
Sodium 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-sulfinate
≥95%
Sinónimos:
Willis 5-trifluoromethyl pyridine 2-sulfinate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
340 °C (dec)
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.
Contenido relacionado
Research in the Willis group is focused on the development of new catalysts and reactions for synthetic chemistry. The group is particularly interested in addressing synthetic challenges that are applicable to the pharmaceutical and agrochemical industries.