900736
PbS core-type quantum dots
fluorescence λem 1200 nm, 10 mg/mL in toluene
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, Lead sulfide, PbS QDs
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
concentración
10 mg/mL in toluene
fluorescencia
λem 1200 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/Pb.H2S/h;1H2
Clave InChI
MIXDRAMRMDOQJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup
Artículos
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.