900676
N-Propyldiethanolamine-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.81 mmol/g
Sinónimos:
Bis-(2-hydroxyethyl)-3-aminopropyl-functionalized silica gel, Si-DEAM, SiliaMetS® DEAM
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥99%
formulario
powder
caducidad
2 yr (expiration date period)
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
superficie
480-550 m2/g
tamaño de poro
60 Å pore diameter
capacidad
≥0.81 mmol/g loading(molecular loading)
solubilidad
all common solvents: soluble (organic and aqueous)
densidad aparente
679 g/L (typical tap density)
Aplicación
Precaución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable