900648
Methoxy poly(ethylene glycol)-block-poly(ε-caprolactone)
2k-5k
Sinónimos:
mPEG-b-PCL, mPEG-PCL
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.