900591
Rare earth doped phosphor nanoparticles
fluorescence λem 580 nm (main peak), 50 mg/mL in H2O
Sinónimos:
CANdot® series X yellow, Fluorescent nanoparticles, Luminescent nanoparticles, Y(V,P)O4:Bi,Dy
About This Item
Productos recomendados
formulario
dispersion
nanoparticles
composición
Y(V,P)O4:Bi,Dy
concentración
50 mg/mL in H2O
tamaño de partícula
6 nm
fluorescencia
λem 580 nm (main peak)
λem 580 nm±15 nm
grupo funcional
ethylene glycol
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable