900583
Li-Li Auxiliary
≥95%
Sinónimos:
N-(2-Cyanophenethyl)-4-nitrobenzenesulfonamide
About This Item
Análisis
≥95%
formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
Research in Prof. Gang Li's lab includes transition-metal-catalyzed C–H bond activation reactions and small molecule activation.