900395
Ethyl chloroformate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Análisis
≥97% (CP)
formulario
liquid
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)