Merck
900295
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide)
viscosity 1.5 dL/g 
Sinónimos:
PLA, PLLA, Polylactide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(C3H4O2)nCH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
chips or granules (chunks)
viscosidad
1.5 dL/g
temperatura de transición
Tm 167-175 °C
Tg 57 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.