900247
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
PEG functionalized, fluorescence λem 620 nm, 4 μM in H2O
Sinónimos:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Productos recomendados
formulario
dispersion
Nivel de calidad
concentración
4 μM in H2O
fluorescencia
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
grupo funcional
PEG
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.