900087
2-(Ethyl-2,2,2-d3) toluene
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
1-(Ethyl-2,2,2-d3)-4-methylbenzene
About This Item
pureza isotópica
≥97 atom % D
Análisis
≥98% (CP)
formulario
liquid
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=C(CC([2H])([2H])[2H])C=CC=C1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3/i1D3
Clave InChI
HYFLWBNQFMXCPA-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)