900028
Iron oxide (II,III), nanoparticles
25 nm avg. part. size (TEM), amine functionalized, 1 mg/mL in H2O
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dispersion
nanoparticles
Nivel de calidad
concentración
1 mg/mL in H2O
tam. prom. pieza
25 nm (TEM)
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.