90000
1-(p-Tolyl)ethanol
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
4,α-Dimethylbenzyl alcohol, Methyl p-tolyl carbinol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.523
bp
218-220 °C (lit.)
densidad
0.987 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6,8,10H,1-2H3
Clave InChI
JESIHYIJKKUWIS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves