88743
(R)-1-{(SP)-2-[Di(1-naphthyl)phosphino]ferrocenyl}ethyldi-tert-butylphosphine
≥97%
Sinónimos:
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(di-1-naphthalenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J216-1
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97%
formulario
powder
pureza óptica
ee: ≥99%
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cccc4ccccc34)c5cccc6ccccc56)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H39P2.C5H5.Fe/c1-25(37(34(2,3)4)35(5,6)7)28-21-14-24-31(28)36(32-22-12-17-26-15-8-10-19-29(26)32)33-23-13-18-27-16-9-11-20-30(27)33;1-2-4-5-3-1;/h8-25H,1-7H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
Clave InChI
ZXFGVYYAQJHRID-KHZPMNTOSA-N
Descripción general
Envase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?