88125
Tetrapropylammonium (meta)periodate
moistened with water, ≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98.0% (calc. based on dry substance, RT)
formulario
crystals
calidad
moistened with water
contiene
~10% water as stabilizer
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
181-183 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[O-]I(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.HIO4/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;2-1(3,4)5/h5-12H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clave InChI
HDTMHCZUXQKRAJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Preparation of acylnitroso compoubnds used in Diels-Alder reactions
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?