Merck
87778
Sigma-Aldrich
Dansyl-L-proline
≥99.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
348.42
Beilstein:
497317
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.0% (TLC)
actividad óptica
[α]20/D −45±2°, c = 1% in 1 M HCl
mp
150-153 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
Otras notas
Derivatizing agent for HPLC; assay of enantiomeric purity of amines
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K. Gamoh, H. Sawamoto
Analytica Chimica Acta, 243, 251-251 (1991)